SAB4200545
Anti-Parvalbumin antibody, Mouse monoclonal
clone PARV-19, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-ALPHA-PARVALBUMIN, Monoclonal Anti-PALB1, Monoclonal Anti-PV, Monoclonal Anti-PVALB (includes EG:19293), Monoclonal Anti-Parv, Monoclonal Anti-Pva
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PARV-19, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 12 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using BLO-11 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse muscle extracts.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PVALB(5816)
rat ... PVALB(25269)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunohistochemistry[1]
- immunofluorescence staining
- immunolabeling[2]
- to label brain slices for perineuronal net staining[3]
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)