Documentos clave
MAB1273
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mitocondrial, superficie de mitocondrias intactas, clon 113-1
clone 113-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anticuerpo mitocondrial
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
113-1, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
input
sample type neural stem cell(s)
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Este anticuerpo reconoce un componente proteico no glucosilado de 60 kDa de las mitocondrias que se encuentran en las células humanas. Se puede utilizar para teñir mitocondrias en células, tejidos o preparaciones bioquímicas y se puede utilizar como marcador de las mitocondrias en fracciones subcelulares.
Specificity
No se ha determinado la reactividad con otras especies
Proporciona tinción mitocondrial en todos los tipos de células humanas y no muestra reacción cruzada con tejido de rata y ratón. El patrón de tinción se describe mejor como un patrón de tinción similar a espagueti en los fibroblastos y un patrón en motas grandes perinucleares en las células linfoides.
MAB1273 reconoce una proteína de 65 kD mediante inmunoprecipitación. El anticuerpo produce el patrón de tinción fibrosa «como espagueti» en el citoplasma de las células humanas.
Immunogen
Epítopo: superficie de las mitocondrias intactas
Application
El anticuerpo anti-mitocondrias, superficie de mitocondria intacta, clon 113-1, es un anticuerpo contra las mitocondrias para utilizar en IF, IH, IH(P) e IP.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:100 de un lote anterior. Funciona mejor con fijadores orgánicos (acetona, metanol, etc.). Puede utilizarse PFA al 2 % durante 10-15 minutos, pero el uso más intenso de formol o PFA al 4 % limita la tinción.
El anticuerpo se ha utilizado para aislar mitocondrias intactas de lisados congelados/descongelados de células vivas mediante conjugación con microesferas magnéticas {http://www.dynalbiotech.com}.
Inmunohistoquímica en tejidos incluidos en parafina:
Requiere recuperación de antígeno con ácido cítrico/microondas; se recomiendan ABC potenciado o sistemas de detección amplificados.
Tinción óptima con tampón EDTA, pH 8,0, Recuperación del epítopo: epitelio de ventrículo cardiaco
El anticuerpo se ha utilizado para aislar mitocondrias intactas de lisados congelados/descongelados de células vivas mediante conjugación con microesferas magnéticas {http://www.dynalbiotech.com}.
Inmunofluorescencia indirecta:
se utilizó una dilución 1:10-1:50 de un lote anterior, de 30 a 100 μl por pocillo de portaobjetos.
MAB1273 reconoce una proteína de 65 kD mediante inmunoprecipitación.
El usuario final debe determinar las diluciones y los protocolos de trabajo óptimos.
Quality
Evaluada habitualmente por inmunohistoquímica en células de ventrículo cardiaco.
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción mitocondrial (nº de ref. MAB1273) en células de ventrículo cardiaco. Tejido pretratado con EDTA, pH 8,0. Este lote de anticuerpo se diluyó 1:80, utilizando IHC-Select Detection con HRP-DAB. Hay inmunorreactividad cuando se ve la capa circular-granular que rodea el núcleo de las células.
Tinción óptima con tampón EDTA, pH 8,0, recuperación del epítopo: epitelio de ventrículo cardiaco
Target description
65 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene líquido en PBS. No contiene conservantes. Sobrenadante concentrado de hibridomas.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células COS7.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
David S Liu et al.
Oncotarget, 7(50), 83342-83358 (2016-11-20)
There is currently a paucity of preclinical models available to study the metastatic process in esophageal cancer. Here we report FLO-1, and its isogenic derivative FLO-1LM, as two spontaneously metastatic cell line models of human esophageal adenocarcinoma. We show that
Jane E Girling et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 8, 84-84 (2010-07-10)
It has been hypothesised that increased VEGF-D expression may be an independent prognostic factor for endometrial cancer progression and lymph node metastasis; however, the mechanism by which VEGF-D may promote disease progression in women with endometrial cancer has not been
Sifeng Qu et al.
British journal of cancer, 118(6), 802-812 (2018-01-31)
Docetaxel used for first-line treatment of advanced prostate cancer (PCa) is only marginally effective. We previously showed, using the LTL-313H subrenal capsule patient-derived metastatic PCa xenograft model, that docetaxel combined with Aneustat (OMN54), a multivalent plant-derived therapeutic, led to marked
Tao Yin et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5093-5099 (2015-08-05)
Ischemic diseases represent a challenging worldwide health burden. The current study investigated the therapeutic potential of genetically modified human placenta‑derived mesenchymal stem cells (hPDMSCs) with basic fibroblast growth factor (FGF2) and platelet‑derived growth factor‑BB (PDGF‑BB) genes in hindlimb ischemia. Mesenchymal
Hongshuai Li et al.
PloS one, 8(6), e64923-e64923 (2013-06-14)
Human muscle-derived progenitor cells (hMDPCs) offer great promise for muscle cell-based regenerative medicine; however, prolonged ex-vivo expansion using animal sera is necessary to acquire sufficient cells for transplantation. Due to the risks associated with the use of animal sera, the
Questions
  1. Hello, I need to know if this antibody crossreact with rabbit proteins.
    1 answer
    1. The reactivity in rabbits has not been determined. Unfortunately, an alternative option is not available.