Key Documents
07-350
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-AMPK α1
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
5′-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha-1 chain, AMP -activate kinase alpha 1 subunit, AMP-activated protein kinase, catalytic, alpha-1, AMPK alpha 1, AMPK alpha-1 chain, protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
rat ... Prkaa1(65248)
General description
La subunidad alfa-1 catalítica de la proteína cinasa activada por 5′-AMP (UniProt: Q13131; también conocida como EC:2,7.11,1, subunidad alfa-1 de la AMPK, acetil-CoA carboxilasa cinasa, ACACA cinasa, hidroximetilglutaril-CoA reductasa cinasa, HMGCR cinasa, proteína Tau-cinasa PRKAA1) está codificada por el gen PRKAA1 (también conocido como AMPK1) (ID del gen: 5562) en humanos. AMPK es un heterotrímero compuesto por una subunidad catalítica alfa (PRKAA1 o PRKAA2), y una subunidad beta (PRKAB1 o PRKAB2) y una gamma no catalíticas (PRKAG1, PRKAG2 o PRKAG3). Contiene también una secuencia autoinhibidora que muestra cierta similitud de secuencia con los dominios asociados a la ubiquitina y reprime la actividad cinasa. La AMPK es una proteína cinasa sensora de energía que desempeña un papel clave en la regulación del metabolismo energético de la célula. En respuesta a la reducción de los niveles intracelulares de ATP, la AMPK activa las vías de producción de energía e inhibe los procesos que consumen energía: inhibe la biosíntesis de proteínas, carbohidratos y lípidos, y reduce el crecimiento y la proliferación celulares. La AMPK actúa a través de la fosforilación directa de las enzimas metabólicas, y para efectos más prolongados, a través de la fosforilación de los reguladores de la transcripción. Se ha demostrado que la AMPK regula la vía de comunicación de la insulina y la glucólisis fosforilando la IRS1, la PFKFB2 y la PFKFB3, y estimula la captación de glucosa en el músculo aumentando la translocación del transportador de glucosa GLUT4 a la membrana plasmática. En el hígado, actúa como un regulador clave de la homeostasis de la glucosa mediante la fosforilación del coactivador transcripcional CRTC2/TORC2, induciendo la retención de CRTC2/TORC2 en el citoplasma. La AMPK se activa por fosforilación en la Thr183. La unión del AMP a la subunidad gamma no catalítica provoca la activación alostérica, lo que induce la fosforilación de la Thr183. La unión del AMP a la subunidad gamma también mantiene la actividad al evitar la desfosforilación de la Thr183.
Specificity
Este anticuerpo policlonal detecta la subunidad alfa de la AMPK1 en humanos. Se dirige a un epítopo dentro de los 17 aminoácidos de la mitad C-terminal de la AMPK1 humana.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente a 17 aminoácidos de la región C-terminal de la subunidad catalítica humana alfa-1 de la AMPK.
Application
Anti-AMPK alfa 1, nº de ref. 07-350, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta la subunidad catalítica alfa-1 de la proteína cinasa activada por 5′-AMP y se ha probado para su uso en inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2 μg/ml de este anticuerpo detectó AMPK α1 en lisados RIPA de células A431 no estimuladas.
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): Una dilución 1:250 de este anticuerpo detectó la AMPK α1 en cortes de tejido de la vesícula biliar humana.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Subcategoría de investigación
Señalización de la insulina/energía
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia en lisados RIPA de células A431 no estimuladas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot):
0,5- 2 μg/ml de este anticuerpo detectó AMPK α1 en lisados RIPA de células A431 no estimuladas.
Target description
~63 kDa observados; 64,00 kDa calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Linkage
Sustituye a: 04-323
Physical form
Anticuerpo de conejo purificado en proteína A y Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, acida sódica al 0,05 %, pH 7,4.
Cromatografía de proteína A
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Aging elevates basal adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) activity and eliminates hypoxic activation of AMPK in mouse liver.
Jacob D Mulligan, Asensio A Gonzalez, Reetu Kumar, Ashley J Davis, Kurt W Saupe
The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences null
Increased estrogen receptor ? in adipose tissue is associated with increased intracellular and reduced circulating adiponectin protein levels in aged female rats.
Nanette J Tomicek,Timothy S Lancaster,Donna H Korzick
Gender Medicine null
Activation of AMPK?2 is not crucial for mitochondrial uncoupling-induced metabolic effects but required to maintain skeletal muscle integrity.
Ost, M; Werner, F; Dokas, J; Klaus, S; Voigt, A
Testing null
Miki Tadaishi et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 300(2), E341-E349 (2010-11-26)
There are three isoforms of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator 1α (PGC-1α) mRNA, which promotes mitochondrial biogenesis in skeletal muscles. Compared with PGC-1α-a mRNA, PGC-1α-b or PGC-1α-c mRNA is transcribed by a different exon 1 of the PGC-1α gene. In this
Emil Kostovski et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 305(9), E1071-E1080 (2013-09-12)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a pivotal regulator of energy homeostasis. Although downstream targets of AMPK are widely characterized, the physiological factors governing isoform expression of this protein kinase are largely unknown. Nerve/contractile activity has a major impact on the
Artículos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.