A2859
Monoclonal Anti-ATG5 antibody produced in mouse
clone ATG5-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog, Anti-hAPG5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ATG5-18, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~56 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extract of human K562 cells
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?