Key Documents
MAB1273A4
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-mitocondrias, clon 113-1, conjugado Alexa Fluor 488
clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinónimos:
Human Mitochondria
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
113-1, monoclonal
species reactivity
human (mitochondria protein)
should not react with
mouse (mitochondria protein), rat (mitochondria protein)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Este anticuerpo reconoce un componente proteico no glucosilado de 60 kDa de las mitocondrias que se encuentra en las células humanas. Se puede utilizar para teñir mitocondrias en células, tejidos o preparaciones bioquímicas y se puede utilizar como marcador de las mitocondrias en fracciones subcelulares. MAB1273A4 reconoce una proteína de 65 kD por inmunoprecipitación y produce el patrón de tinción fibrosa «como espagueti» en el citoplasma de las células humanas.
Application
Detección del marcador mitocondrial utilizando este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-mitocondria, clon 113-1 y conjugado con Alexa Fluor 488, validado para utilizar en ICC.
Evaluado mediante inmunocitoquímica en fibroblastos embrionarios primarios de ratón (PMEF).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:50 de este anticuerpo no detectó mitocondrias en fibroblastos embrionarios primarios de ratón (PMEF).
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células madre mesenquimatosas adiposas humanas (SCC038).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó mitocondrias en células madre mesenquimatosas adiposas humanas (SCC038).
Target description
60 kDa calculados
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Anna C Krieger et al.
Cancers, 15(10) (2023-06-22)
Cardiolipin (CL) is a mitochondrial lipid with diverse roles in cellular respiration, signaling, and organelle membrane structure. CL content and composition are essential for proper mitochondrial function. Deranged mitochondrial energy production and signaling are key components of glial cell cancers
Markus Pasztorek et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 338-338 (2019-12-06)
The mechanobiological behavior of mesenchymal stem cells (MSCs) in two- (2D) or three-dimensional (3D) cultures relies on the formation of actin filaments which occur as stress fibers and depends on mitochondrial dynamics involving vimentin intermediate filaments. Here we investigate whether
Hao Chen et al.
Research (Washington, D.C.), 2021, 9798580-9798580 (2021-07-13)
Stem cell therapy holds high promises in regenerative medicine. The major challenge of clinical translation is to precisely and quantitatively evaluate the in vivo cell distribution, migration, and engraftment, which cannot be easily achieved by current techniques. To address this
Jialing Zhang et al.
Cancer research, 76(22), 6588-6597 (2016-11-05)
Oncocytic tumors are characterized by an excessive eosinophilic, granular cytoplasm due to aberrant accumulation of mitochondria. Mutations in mitochondrial DNA occur in oncocytic thyroid tumors, but there is no information about their lipid composition, which might reveal candidate theranostic molecules.
Estelle Porret et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 182, 141-151 (2022-12-19)
Glioblastoma (GBM) is the most common and deadly form of primary brain tumor. Between 30 % and 60 % of GBM are characterized by overexpression of the Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). The anti-EGFR antibody Cetuximab (CTX) showed a favorable effect for