EFHAB10MS
Unidad de filtración EZ-Fit®, membrana negra, tamaño de poro 0,45 µm, embudo de 100 ml, bolsa múltiple, sin almohadilla
0.45 µm MCE black membrane with 100 mL funnel, multi packaging, suitable for solid cultivation
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
Productos recomendados
material
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
styrene-butadiene device
Quality Level
agency
ISO 7004:1985
sterility
sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Multi packaging
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades de filtración cumplen las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de muestra. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Application
Legal Information
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.