Merck
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente 0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid cultivation
Unidad de filtración EZ-Fit®
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente 0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid cultivation
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente
Products
Categoría de producto
Marca
Agencia
Capacidad (ml)
Diámetro (mm)
Compatibilidad
Nivel de calidad
Aplicación
Color
Material de la membrana
Tamaño de poro (µm)
Esterilidad
Método de esterilización
Showing 1-13 of 13