AP200P
Anticuerpo de cabra anti-cadena ligera de ratón, conjugado con HRP
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
Anti-ratón de cabra HRP, Detección de cadenas ligeras de ratón, HRP Anti-ratón de cabra
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Descripción de destino
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3