Key Documents
AP112
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG humana
2 mg/mL, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Human IgG antibody, Goat anti-Human IgG
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Reacciona con la IgG humana (cadenas pesadas y ligeras), así como con las cadenas ligeras de todas las clases de inmunoglobulina humana. Monoespecífico en IEP contra suero completo humano. Una sola banda en IEP a una concentración de 10 mg/ml cuando se procesa contra suero completo de conejo anti cabra
Immunogen
IgG humana muy purificada aislada de suero combinado humano sano.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-IgG humana es un anticuerpo contra la IgG humana para utilizar en ELISA, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
Se suministra a 100 μg/100 μl en PBS, pH 7,4, con mertiolato de sodio al 0,2 % como conservante.
Storage and Stability
Conservar a +2- 8°C durante un máximo de 6 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ling Tao et al.
BioMed research international, 2020, 7183629-7183629 (2020-11-03)
Long noncoding RNA cancer susceptibility candidate 2 (CASC2) has been reported to play an anticancer role in papillary thyroid cancer (PTC). Radioiodine (131I) is a common option for the treatment of PTC. However, the role and mechanism of CASC2 in
Jipeng Lu et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 16(1), 410-410 (2021-06-30)
Osteoarthritis (OA) is a joint disease characterized via destruction of cartilage. Chondrocyte damage is associated with cartilage destruction during OA. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are implicated in the regulation of chondrocyte damage in OA progression. This study aims to investigate
A new nanoconstruct for epidermal growth factor receptor-targeted photo-immunotherapy of ovarian cancer.
Mir, Y; Elrington, SA; Hasan, T
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine null
Jiachong Shi et al.
Bioengineered, 13(3), 7564-7578 (2022-03-15)
Study has suggested that long non-coding RNA DOCK9 antisense RNA2 (LncRNA DOCK9-AS2) may play an important role in atherosclerosis, but the specific role is unclear. In this article, we aim to explore the role and mechanism of DOCK9-AS2 in the
Shasha Ren et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 388-388 (2019-09-07)
Hypoxia is a key feature of breast cancer, which affects cancer development, metastasis and metabolism. Previous studies suggested that circular RNAs (circRNAs) could participate in cancer progression and hypoxia regulation. This study aimed to investigate the role of circRNA differentially