AIRGAPXL2
Trampa de aire
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Este accesorio puede conectarse directamente a un tubo de 10 mm de diámetro externo para proporcionar protección contra la contaminación bacteriana en el tubo de rechazo.
Aplicación
Para la protección bacteriológica de líneas de rechazo.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany