Key Documents
ZLXL00ESV
Milli-Q
Válvula solenoide externa
For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
General description
La válvula solenoide externa se utiliza para detener el flujo de agua desde su ubicación si el sistema detecta una fuga.
Application
Se utiliza para proteger el entorno del laboratorio u otros instrumentos de daños causados por el agua, cuando se utiliza junto con un sensor de agua.
Features and Benefits
Pieza de repuesto original de la válvula solenoide externa para sistemas de gran caudal | ZLXL00ESV
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany