Documentos clave
AB9610-AF555
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Olig-2 conjugado con Alexa Fluor 555
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
Sinónimos:
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olg-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
General description
El factor de transcripción de oligodendrocitos 2 (UniProt Q9EQW6; también conocido como bHLHe19, Olg-2, Oligo2, RACK17, RK17) está codificado por el gen Olig2 (también conocido como Bhlhb1) (ID del gen 50913) en especies murinas. El Olig2 es un factor de transcripción hélice-lazo-hélice (bHLH) básico expresado en un dominio de la zona ventricular de la médula espinal donde interviene en la generación secuencial de motoneuronas y oligodendrocitos durante la embriogénesis. El Olig2 también funciona como un factor antineurógeno en los progenitores de pMN en momentos tempranos para sostener la reserva de progenitores cíclicos. La antineurogenicidad de Olig2 también es responsable de su papel en la tumorogénesis, especialmente en tumores cerebrales y leucemia. Debido a su expresión en el glioblastoma y otros gliomas difusos, el Olig2 es un marcador diagnóstico útil de estos tumores cerebrales.
Specificity
El anticuerpo no conjugado (Nº de ref. AB9610) reconoce la proteína de ~32 kDa Olig-2 mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot)..
Immunogen
Olig2 recombinante de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Olig-2 conjugado con Alexa Fluor 555 es un anticuerpo contra Olig-2 para utilizar en inmunofluorescencia.
Se demuestra que el anticuerpo no conjugado (nº de ref. AB9610) es adecuado también para aplicaciones de inmunoelectrotransferencia, inmunocitoquímica, inmunohistoquímica e inmunoprecipitación.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada por inmunofluorescencia en tejido cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunofluorescencia: una dilución 1:150 de este anticuerpo detectó el Olig-2 en tejido cerebral de ratón.
Target description
~32 kDa observados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado conjugado en PBS con 15 mg/ml de BSA y de azida sódica al 0,1 %.
Precipitación con sulfato de amonio
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Hyeonsoo Jeong et al.
Nature communications, 12(1), 2021-2021 (2021-04-03)
DNA methylation is a critical regulatory mechanism implicated in development, learning, memory, and disease in the human brain. Here we have elucidated DNA methylation changes during recent human brain evolution. We demonstrate dynamic evolutionary trajectories of DNA methylation in cell-type
Isabel Mendizabal et al.
Genome biology, 20(1), 135-135 (2019-07-11)
The importance of cell type-specific epigenetic variation of non-coding regions in neuropsychiatric disorders is increasingly appreciated, yet data from disease brains are conspicuously lacking. We generate cell type-specific whole-genome methylomes (N = 95) and transcriptomes (N = 89) from neurons and oligodendrocytes obtained from
Ravian L van Ineveld et al.
Nature protocols, 17(12), 3028-3055 (2022-10-01)
Revealing the 3D composition of intact tissue specimens is essential for understanding cell and organ biology in health and disease. State-of-the-art 3D microscopy techniques aim to capture tissue volumes on an ever-increasing scale, while also retaining sufficient resolution for single-cell