Documentos clave
AB1783
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador del glutamato, glial
serum, Chemicon®
Sinónimos:
GLT-1, EAAT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC1A2(6506)
Descripción general
Los transportadores de glutamato (GluT) actúan eliminando el L-glutamato (Glu), el neurotransmisor excitador primario del sistema nervioso central de los mamíferos (SNC), de la hendidura sináptica. Al limpiar la sinapsis de esta manera, el Glu puede reciclarse para su uso posterior, puede mantenerse el gradiente de difusión adecuado y puede evitarse la excitotoxicidad. Se han comunicado muchos miembros diferentes de una familia multigénica de GluT: GLT1, GLAST, EAAC1 y EAAT2. Se ha identificado el ARNm para cada una de estas proteínas en el cerebro.
EAAT2 transporta el L-glutamato y también el L y el D-aspartato. Es esencial para terminar la acción postsináptica del glutamato al eliminar rápidamente de la hendidura sináptica el glutamato liberado. Actúa como un cotransportardor unidireccional de sodio.
Especificidad
Transportador glial de glutamato GLT-1 (EAAT2). El anticuerpo se ha probado en tejido del sistema nervioso central. La preabsorción del antisuero con el péptido inmunógeno (número de referencia AG391) elimina por completo la inmunotinción.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético del carboxi-terminal del GLT-1 de rata.
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del transportador de glutamato utilizando este anticuerpo anti-transportador de glutamato glial validado para utilizar en IH(P), IF y WB.
Evaluada habitualmente mediante transferencia Western en lisados de membrana cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó GLT-1 en 10 
g de lisados de membrana cerebral de ratón.
Inmunohistoquímica:
una dilución 1:1 000-1:4 000 de un lote anterior utilizó un sistema de detección DAB en el prosencéfalo de rata adulta fijado con paraformaldehído al 4 %.
Inmunohistoquímica:
una dilución de 1:5 000-10 000 de un lote anterior utilizó un anticuerpo secundario conjugado con cianina.
La detección enzimática requiere diluciones sustancialmente mayores del anticuerpo primario. Se recomiendan materiales fijados con PFA al 4 % ligeramente fijados.
Notas:
Se anestesiaron ratas Sprague-Dawley macho (peso corporal 100-150 g) con pentobarbital de sodio y se perfundieron a través de la aorta ascendente con 50 ml de disolución Tyrode+s sin Ca2+ seguida de un fijador de formol-ácido pícrico (paraformaldehído al 4 % con ácido pícrico al 0,4 % en tampón fosfato 0,16 M, pH 6,9) durante 6 minutos. Los tejidos se diseccionaron rápidamente, se fijaron después en el mismo fijador durante 90 minutos y se enjuagaron durante al menos 24 horas en tampón fosfato 0,1 M (pH 7,4) que contenía sacarosa al 10 %. Los cortes se obtuvieron (14 um) con un criostato y se incubaron a 4 °C durante la noche con AB1783 (1:5 000-1:10 000). Después de enjuagar en PBS, los cortes se incubaron durante 60 minutos a temperatura ambiente con anticuerpos secundarios conjugados con Cy3. Después del montaje en una mezcla de PBS y glicerol (1:3) que contenía p-fenilendiamina al 0,1 %, los cortes se examinaron con un microscopio de epifluorescencia Microphot-SA de Nikon.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Canales iónicos y transportadores
Calidad
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisados de membrana cerebral de ratón.
Descripción de destino
~62 kDa
Forma física
Antisuero de cobaya que no contiene conservantes.
Sin purificar
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Tejido cerebral rata
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Noncell-autonomous photoreceptor degeneration in a zebrafish model of choroideremia.
Krock, BL; Bilotta, J; Perkins, BD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
R C Roberts et al.
Neuroscience, 277, 522-540 (2014-07-30)
The process of glutamate release, activity, and reuptake involves the astrocyte, the presynaptic and postsynaptic neurons. Glutamate is released into the synapse and may occupy and activate receptors on both neurons and astrocytes. Glutamate is rapidly removed from the synapse
Activity of D-amino acid oxidase is widespread in the human central nervous system.
Sasabe, J; Suzuki, M; Imanishi, N; Aiso, S
Frontiers in synaptic neuroscience null
Lesion-induced alterations in astrocyte glutamate transporter expression and function in the hippocampus.
Schreiner, AE; Berlinger, E; Langer, J; Kafitz, KW; Rose, CR
ISRN neurology null
Silvana Valtcheva et al.
Nature communications, 7, 13845-13845 (2016-12-21)
Astrocytes, via excitatory amino-acid transporter type-2 (EAAT2), are the major sink for released glutamate and contribute to set the strength and timing of synaptic inputs. The conditions required for the emergence of Hebbian plasticity from distributed neural activity remain elusive.