Key Documents
AB1870
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-osteopontina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Uropontin, Bone sialoprotein 1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, bone sialoprotein I, osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein, secreted phosphoprotein 1, secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialop
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPP1(6696)
General description
La osteopontina es un polipéptido monocatenario con un peso molecular aproximado de 35 kDa. Es una glucoproteína que se identificó por primera vez en los osteoblastos. Es biosintetizada por una variedad de tipos de tejido: preosteoblastos, osteoblastos, osteocitos, células extraóseas en el oído interno, cerebro, riñón, decidua, placenta, odontoblastos, algunas células de la médula ósea, condrocitos hipertróficos, macrófagos, músculo liso y células endoteliales. La osteopontina se sobreexpresa en una serie de cánceres, como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorrectal, el cáncer de estómago, el cáncer de ovario, el melanoma y el mesotelioma. Puede contribuir a la formación de cálculos renales y tanto a la glomerulonefritis como a la nefritis tubulointersticial, y se encuentra también en las placas ateromatosas en el interior de las arterias. Las investigaciones han implicado la osteopontina en la hipercicatrización y se ha desarrollado un gel para inhibir su efecto.
Specificity
Osteopontina humana. No tiene reacción cruzada con la osteonectina ni con sialoproteína ósea humana II.
Se espera reacción cruzada con la rata.
Immunogen
Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 75-90 de la osteopontina humana (SwissProt Accession # P10451; PSKSNESHDHMDDM DD).
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-osteopontina se ha validado para su utilización en ELISA, IH, IH(P) y WB para la detección de la osteopontina.
Inmunohistoquímica:
Un lote anterior de este anticuerpo se utilizó a una dilución 1:1500 en cortes de tejido incluidos en parafina.
ELISA:
Un lote anterior de este anticuerpo se utilizó a una dilución de 1:1000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Osteobiología
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia Western en lisados de RAW 264.7 .
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de este lote detectó osteopontina en 10 μg de lisados de RAW 264.7.
Target description
~35 kDa
Physical form
Antisuero policlonal de conejo en tampón sin conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1año a 2°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: Orina humana (concentración normal 2-5 µg/ml).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Nazwin Basheer et al.
European endodontic journal, 6(3), 295-302 (2021-12-31)
The aim of this study was to comparatively evaluate the proliferation, differentiation and mineralization inducing potential of strontium incorporated tetracalcium phosphate cement (STTCP) and mineral trioxide aggregate (MTA) on human dental pulp stem cells (hDPSCs). hDPSCs were cultured from freshly
Serum osteopontin predicts degree of hepatic fibrosis and serves as a biomarker in patients with hepatitis C virus infection.
Matsue, Y; Tsutsumi, M; Hayashi, N; Saito, T; Tsuchishima, M; Toshikuni, N; Arisawa, T; George, J
Testing null
Mirjam Fröhlich et al.
Tissue engineering. Part A, 16(1), 179-189 (2009-08-15)
We report engineering of half-centimeter-sized bone constructs created in vitro using human adipose-derived stem cells (hASCs), decellularized bone scaffolds, and perfusion bioreactors. The hASCs are easily accessible, can be used in an autologous fashion, are rapidly expanded in culture, and
Sequential application of steady and pulsatile medium perfusion enhanced the formation of engineered bone.
Correia, C; Bhumiratana, S; Sousa, RA; Reis, RL; Vunjak-Novakovic, G
Tissue Engineering: Part A null
Warren L Grayson et al.
Tissue engineering. Part A, 14(11), 1809-1820 (2008-07-16)
We describe a novel bioreactor system for tissue engineering of bone that enables cultivation of up to six tissue constructs simultaneously, with direct perfusion and imaging capability. The bioreactor was used to investigate the relative effects of initial seeding density