14571C
HEK 293 Medium
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
HEK 293 Medium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
componentes
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.