SAB4200018
Anti-Osteopontin antibody, Mouse monoclonal
clone OPN46, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-BNSP, Anti-Bone Sialoprotein 1, Anti-Early T Lymphocyte Activation Protein 1 (ETA1), Anti-OPN, Anti-SPP1, Anti-Secreted phosphoprotein 1, Anti-Urinary stone protein, Anti-Uropontin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
OPN46, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human, mouse, monkey, rat, canine
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 5-10 μg/mL using HepG2 cells extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPP1(6696)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)