Key Documents
AP106
Sigma-Aldrich
Anticuerpo IgG anti-cabra de conejo
2.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Reacciona con la cadena gamma de la IgG de cabra, así como con las cadenas ligeras de todas las clases de inmunoglobulina de cabra. Monoespecífico en IEP contra suero completo de cabra. Una sola banda en IEP a una concentración de 10 mg/ml cuando corre contra anti-suero completo.
Immunogen
IgG de cabra muy purificada aislada de suero combinado de cabra sana.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Detección de la IgG de cabra utilizando este anticuerpo de conejo anti-IgG de cabra validado para utilizar en ELISA, IP y WB.
NOTA:
Debido a la amplia variedad de inmunoanálisis para los que está destinado este producto, es necesario que cada laboratorio establezca características de rendimiento individuales para todos los componentes del análisis en cualquier sistema de ensayo específico.
Solo uso exclusivo en investigación y fabricación.
No está destinado al uso directo en aplicaciones de diagnóstico.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
Líquido no estéril. Disolución tampón = tampón fosfato 0,02 M,
cloruro de sodio 0,25 M y azida sódica al 0,1 %. Filtrado a través de una membrana de filtración de 0,45 micras.
Storage and Stability
Conservar a +2- 8°C durante un máximo de 6 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kun-Chun Chiang et al.
Anticancer research, 37(11), 6215-6221 (2017-10-25)
Pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs) are usually diagnosed in an advanced stage. Most patients with PanNETs die of metastasis. Vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A) is a strong stimulator of angiogenesis and tumor metastasis. We aimed to investigate the effect of MART-10
Up-regulation of METCAM/MUC18 promotes motility, invasion, and tumorigenesis of human breast cancer cells.
Zeng, GF; Cai, SX; Wu, GJ
BMC Cancer null
Nobuko Harada et al.
Surgery, 134(3), 480-491 (2003-10-14)
In ischemia/reperfusion (I/R) injury, a massive generation of reactive oxygen species (ROS) after reperfusion is a critical factor. Rac, a member of the Rho GTPase superfamily, plays important roles in the production of ROS and activation of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB)
Enforced expression of METCAMMUC18 increases tumorigenesis of human prostate cancer lNCaP cells in nude Mice.
Wu GJ, Wu MW, Wang C, Liu Y
The Journal of urology null
Yan Zhou et al.
Journal of neurochemistry, 102(3), 667-678 (2007-04-04)
Microglial cells release monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) which amplifies the inflammation process by promoting recruitment of macrophages and microglia to inflammatory sites in several neurological diseases. In the present study, dexamethasone (Dex), an anti-inflammatory and immunosuppressive drug has been shown