8.05966
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
Sinónimos:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
53.33 hPa ( 19.9 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
475 °C
potencia
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5-9 % (v/v)
índice de refracción
n20/D 1.388 - 1.389
bp
93-95 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
temperatura de transición
flash point -1 °C
solubilidad
8.21 g/L
densidad
0.80 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C(C(C)C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C