136867
2,4-Dimethyl-3-pentanone
98%
Sinónimos:
Diisopropyl ketone, Isobutyrone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?