Merck
244511
Sigma-Aldrich
Tolueno
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
1-Metilbenceno, Metacida, Toluol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein/REAXYS Number:
635760
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
39011102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
impurities
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
color
colorless
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
El tolueno, un líquido inflamable con un olor acre, se utiliza ampliamente como disolvente orgánico. También se utiliza como precursor para la síntesis del benceno.
Application
El tolueno experimenta alquilación en presencia de catalizadores de zeolita de clase 5 ZSM (Zeolite Socony Mobil) modificadas para formar p -xileno con elevada selectividad. Cuando está dopado en grafeno, actúa como donante de electrones, lo que produce una alteración de las propiedades eléctricas del grafeno debido a la interacción electroquímica.
Other Notes
Los recipientes Pure-Pac® II precisan el acoplador Micromatic MacroValve, Z560723, para la dispensación de los disolventes.
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
F Nelson Nunalee et al.
Analytical chemistry, 78(4), 1158-1166 (2006-02-16)
Spreading of liquids and soft solids on a rigid surface in a surrounding liquid medium is investigated by utilizing the lateral sensitivity of the quartz crystal microbalance (QCM). While the QCM has been used extensively to study systems with spatial
von Burg R
Journal of Applied Toxicology, 13(6) (1993)
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Artículos
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols