Documentos clave
20688
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1710N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiales
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
descripción
Gastight®
Características
needle type N (cemented)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81000
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
Descripción general
La jeringa Hamilton® está disponible en un tipo hermético al gas que minimiza el intercambio de gases en el análisis mediante GC. Permite una administración precisa del volumen. El émbolo no es superado.
Aplicación
Se utilizó para calibrar el instrumento empleado en el análisis de gases disueltos mediante muestreo por espacio de cabeza GC con conductividad térmica, ionización de llama y detectores FPD.
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas chromatography with column and detector switching. Preliminary results.
Sarradin, Pierre-Marie, and Jean-Claude Caprais.
Analytical Communications, 33.10, 371-373 (1996)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)