8.03259
Diphenylacetonitrile
for synthesis
Sinónimos:
Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
21.3 hPa ( 190 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
175-177 °C/15 hPa
mp
72-75 °C
temperatura de transición
flash point 120 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N#CC(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Clave InChI
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup