Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
1.06012
Supelco
Metanol
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
Metanol, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
grade
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Investigación conductométrica de parámetros de asociación de nano MnSO(4) y formación de complejos con glicilglicina en mezclas acuosas y de metanol-agua: parámetros termodinámicos y posibles aplicaciones: en este estudio se exploran las propiedades conductométricas del sulfato de nano manganeso en mezclas acuosas y de metanol-agua, enfatizando los parámetros termodinámicos y las posibles aplicaciones analíticas (Rashad et al., 2024).
  • La electrocatálisis potencia la deshidrogenación termocatalítica del metanol para la producción de H(2) y CO de gran pureza: se destaca el papel del metanol en los procesos de deshidrogenación termocatalítica, crucial para la generación de hidrógeno y monóxido de carbono de gran pureza, demostrando su importancia en la síntesis química y la química analítica (Wu et al., 2024).
Analysis Note
Número de evaporación: 1,9
Pureza (GC): ≥ 99,9 %
Identidad (IR): conforme
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Acetona (GC): ≤ 0,05 %
Metanol (GC): ≤ 0,1 %
Residuos de evaporación: ≤ 10 mg/l
Agua: ≤ 0,003 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5