Key Documents
1.88005
Supelco
CombiTitrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar®
Sinónimos:
Disolución valorante 5
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
CombiTitrant 5, one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Quality Level
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
5 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
La concentración (eficiencia) de los valorantes de Karl Fischer disminuye con el tiempo. Por consiguiente, al ser un factor de corrección que compensa este efecto, así como las variaciones del equipo, el manejo del personal y las condiciones del laboratorio, el valor debe determinarse directamente después de abrir una nueva botella y debe verificarse a intervalos regulares.
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Ver todo