Documentos clave
346774
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate.
Sinónimos:
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥200 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
actividad extraña
Creatine phosphokinase ≤0.002%
Phosphohexose isomerase ≤0.02%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Native glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate. The enzyme can use either NAD+ or NADP+ as an electron acceptor. Reaction velocity with NAD+ is ~1.8 times greater than that with NADP+. Note: 10,000 NADP units are equivalent to ~18,000 NAD units.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will reduce 1.0 µmol NADP per min at 30°C, pH 7.8.
Reconstitución
Reconstitute to 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer, pH 8.0. Agitation of solution may cause precipitation.
Otras notas
Levy, H.R. 1989. Biochem. Soc. Trans. 17, 313.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable