G7877
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
Sinónimos:
glucose-6-phosphate dehydrogenase (NADP+), G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bakers yeast
Nivel de calidad
tpo
Type VII
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
≥200 units/mg protein
mol peso
128 kDa
técnicas
cell based assay: suitable
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.