MAK015
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
G-6-PD Activity Assay Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
cancer; hematological disorder
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... H6PD(9563)
mouse ... H6PD(100198)
rat ... H6PD(298655)
Descripción general
Aplicación
Idoneidad
Principio
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.