Key Documents
17-10086
Sigma-Aldrich
Kit de inmunoprecipitación de cromatina EZ-Magna ChIP® A/G
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads. Control primers included.
Sinónimos:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
Quality Level
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
Categorías relacionadas
General description
A diferencia de los protocolos de la ChIP convencional, que pueden ser laboriosos y prolongados, el protocolo del kit de ChIP Magna puede reducir el tiempo necesario para realizar un experimento de ChIP de tres días a uno. Además, el menor volumen de reacción del ChIP Magna aumenta la concentración relativa del anticuerpo, lo que permite realizar la reacción de ChIP con cantidades reducidas de anticuerpo y cromatina fragmentada. Por último, debido a que en este kit se utiliza una mezcla de microesferas de proteína A y proteína G, se puede utilizar una gama de isotipos de anticuerpos más amplia que sólo A o G. Esto permite utilizar una variedad más amplia de anticuerpos y evita la necesidad de comprar kits separados para la inmunoprecipitación basada en proteína A y proteína G. Debido a que en los kits de ChIP Magna se utilizan microesferas paramagnéticas, son compatibles con plataformas automatizadas de alto rendimiento, lo que permite que se se lleven a cabo simultáneamente un gran número de reacciones de ChIP. Características y beneficios:
  • El protocolo rápido basado en microesferas magnéticas permite realizar la ChIP en tan solo 1 día
  • La mezcla de microesferas de proteínas A+G permite realizar la ChIP utilizando una gama de anticuerpos más amplia que sólo A o G
  • Anticuerpos de control negativo y positivo y conjunto de cebadores de control para simplificar la validación del procedimiento experimental.
  • Incluye columnas de centrifugación para facilitar la purificación del ADN y hacerla más fiable; no más extracciones fenol-cloroformo
  • Kit completo con todos los reactivos necesarios para obtener resultados fiables y reproducibles
  • Compatible con los juegos de anticuerpos y cebadores validados por ChIPAb+
La inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) es una técnica importante que permite el análisis in vivo de interacciones de proteínas con ADN genómico. Cualquier proteína asociada a la cromatina o de unión al ADN puede analizarse con esta técnica, siempre que exista un buen anticuerpo frente a la proteína. Se pueden medir diferentes proteínas ubicadas en una región específica del genoma o la distribución genómica amplia de una proteína específica. Otra poderosa aplicación de esta técnica consiste en analizar los cambios en las modificaciones de las histonas que se correlacionan con procesos como la transcripción, la mitosis o la reparación del ADN.
La inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) es una técnica potente para cartografiar la distribución in vivo de las proteínas asociadas con el ADN cromosómico. Estas proteínas pueden ser subunidades y modificaciones postraduccionales de histonas u otras proteínas asociadas a la cromatina como factores de transcripción, reguladores de la cromatina, entre otros. Además, la ChIP se puede utilizar para identificar regiones del genoma asociadas con estas proteínas, o por el contrario, para identificar proteínas asociadas con una región concreta del genoma. La metodología de ChIP a menudo implica entrecruzamiento proteína-ADN y proteína-proteína, fragmentación de la cromatina entrecruzada y la subsiguiente inmunoprecipitación de la cromatina con un anticuerpo específico frente a una proteína diana. Los fragmentos de ADN aislados formando complejo con la proteína diana se pueden identificar mediante una variedad de métodos, como la PCR, las micromatrices de ADN y la secuenciación del ADN. Se puede realizar PCR convencional o cuantitativa para verificar si una secuencia concreta de ADN (el gen o la región del genoma) está asociada con la proteína de interés. La combinación de ChIP y micromatrices de mosaico genómico o promotor (ChIP-chip) permite la identificación, con una resolución precisa, de los sitios de unión al ADN en todo el genoma de las proteínas asociadas a la cromatina. Alternativamente, la secuenciación de gran rendimiento de las colecciones construidas a partir de ADN cromosómico inmunoprecipitado (ChIP-Seq) es una alternativa poderosa al ChIP-chip para cartografiar las interacciones proteína-ADN en los genomas de mamíferos.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Utilizado para detectar o cuantificar: Proteína A+G
Packaging
Capacidad del kit: 22 análisis de inmunoprecipitación de cromatina
Components
Microesferas magnéticas de proteína A/G
Tampón de dilución para ChIP
Tampón de lavado bajo en sal
Tampón de lavado con alto contenido salino
Tampón de lavado LiCl
Tampón TE
Tampón de lisis celular
Tampón de lisis nuclear
Tampón de elución en la ChIP (sin proteinasa K)
Proteinasa K
ARNasa A
X10 Glicina
x10 PBS
Combinación II de inhibidores de proteasas
Anti-ARN polimerasa II, clon CTD4H8
IgG normal de ratón
Cebadores de control
Filtros de centrífuga
Tubos de recogida
Reactivo de unión A
Reactivo de lavado B
Reactivo de elución C
Physical form
Dos cajas que contienen todos los reactivos necesarios para realizar 22 reacciones individuales de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Las disoluciones tampón suministradas son suficientes para generar cromatina a partir de hasta cinco placas de 15 cm de células cultivadas, proporcionando cada placa hasta 10 preparaciones de cromatina (varía según el tipo de célula y de análisis).
Storage and Stability
Una vez recibidos, guarde los componentes a las temperaturas indicadas en las etiquetas. Los componentes del kit se mantienen estables durante 1 año a partir de la fecha de envío si se guardan según las instrucciones.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Visite la Librería de documentos
linc-UBC1 physically associates with polycomb repressive complex 2 (PRC2) and acts as a negative prognostic factor for lymph node metastasis and survival in bladder cancer.
He, W; Cai, Q; Sun, F; Zhong, G; Wang, P; Liu, H; Luo, J; Yu, H; Huang, J; Lin, T
Biochimica et Biophysica Acta null
Long Noncoding RNA lncCAMTA1 Promotes Proliferation and Cancer Stem Cell-Like Properties of Liver Cancer by Inhibiting CAMTA1.
Ding, LJ; Li, Y; Wang, SD; Wang, XS; Fang, F; Wang, WY; Lv, P; Zhao, DH; Wei, F; Qi, L
International Journal of Molecular Sciences null
LIFR?-CT3 induces differentiation of a human acute myelogenous leukemia cell line HL-60 by suppressing miR-155 expression through the JAK/STAT pathway.
Xu, S; Xu, Z; Liu, B; Sun, Q; Yang, L; Wang, J; Wang, Y; Liu, H
Leukemia Research null
NOTCH1 signaling promotes chemoresistance via regulating ABCC1 expression in prostate cancer stem cells.
Liu, C; Li, Z; Bi, L; Li, K; Zhou, B; Xu, C; Huang, J; Xu, K
Molecular and Cellular Biochemistry null
Comparative DNA methylation among females with neurodevelopmental disorders and seizures identifies TAC1 as a MeCP2 target gene.
Aldinger, KA; Plummer, JT; Levitt, P
Journal of neurodevelopmental disorders null
Contenido relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.