Merck
M8823
Millipore
Microesferas magnéticas anti-FLAG® M2
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ANTI-FLAG® M2 monoclonal antibody produced in mouse, Resina FLAG® para alto rendimiento, Resina de afinidad Flag®, Resina de afinidad magnética FLAG®, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
conjugate
magnetic beads
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
suspension
shelf life
2 yr at -20 °C
analyte chemical class(es)
proteins
technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
bead size
20-75 μm
matrix
superparamagnetic iron impregnated 4% agarose bead, with an average diameter of 50 μm.
isotype
IgG1
capacity
≥0.6 mg/mL binding capacity
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Las microesferas magnéticas anti-FLAG M2 son microesferas de agarosa al 4% unidas al anticuerpo anti-FLAG M2 (monoclonal de ratón). El anticuerpo M2 reconoce las secuencias FLAG en los extremos N-termina, Met-N-teminal y C-terminal. Esto permite la detección y la captura de proteínas de fusión que contienen una secuencia peptídica FLAG.
Application
Adecuado para procedimientos de inmunoprecipitación.
Elución - Péptido FLAG®, glicina, pH 3,5, 3x péptido FLAG®
Más información sobre los detalles del producto en nuestro portal de aplicación FLAG® .
Features and Benefits
Las propiedades magnéticas permiten:
- Separación muy rápida
- Manipulaciones significativamente aceleradas, como los lavados repetitivos
- Procesamiento de múltiples muestras realizado en formatos de placa
Esto lleva a:
- Experimentación más rápida
- Mejor reproducibilidad
- Cuantificación más precisa de la proteína de interés
Physical form
Se suministra como una suspensión al 50 % en glicerol al 50 % con fosfato de sodio 10 mM, cloruro de sodio 150 mM, pH 7,4 y azida sódica al 0,02 % (p/v) (PBA/A).
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Geles de afinidad FLAG™, etiqueta FLAG™, 3x etiqueta FLAG™, etiqueta DYKDDDDK
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
K Kollmann et al.
Leukemia, 31(4), 934-944 (2016-10-16)
Most myeloproliferative neoplasm (MPN) patients lacking JAK2 mutations harbour somatic CALR mutations that are thought to activate cytokine signalling although the mechanism is unclear. To identify kinases important for survival of CALR-mutant cells, we developed a novel strategy (KISMET) that
Chanqiong Zhang et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1213-1222 (2019-04-16)
It is verified that long non-coding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in various cancers. LncRNA LEF1-AS1 is a reported oncogene in colorectal cancer and glioblastoma. In this study, we unveiled that LEF1-AS1 markedly increased in oral squamous cell carcinoma (OSCC)
Ephrem G Kassa et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007851-e1007851 (2019-06-27)
Enteropathogenic E. coli (EPEC) is an extracellular diarrheagenic human pathogen which infects the apical plasma membrane of the small intestinal enterocytes. EPEC utilizes a type III secretion system to translocate bacterial effector proteins into its epithelial hosts. This activity, which
Chao Wang et al.
Cell discovery, 2, 16006-16006 (2016-07-28)
The Hippo signaling pathway regulates tissue growth and organ size through controlling cell growth, proliferation and apoptosis. During these processes, the coactivator Yorkie partners with the transcription factor Scalloped to mediate Hippo pathway-regulated cellular functions. Here, we demonstrate that Taiman
Long Yang et al.
Nature communications, 9(1), 2329-2329 (2018-06-15)
The ubiquitin regulatory X domain-containing proteins (UBXNs) are likely involved in diverse biological processes. Their physiological functions, however, remain largely unknown. Here we present physiological evidence that UBXN3B positively regulates stimulator-of-interferon genes (STING) signaling. We employ a tamoxifen-inducible Cre-LoxP approach
Artículos
The FLAG® Expression System is a proven method to express, purify and detect recombinant fusion proteins. Sigma®, the proven provider of FLAG®, now offers a magnetic bead for immunoprecipitation, protein purification, and the study of protein-protein interactions. The ANTI-FLAG® M2 Magnetic Bead is composed of murine derived, anti-FLAG® M2 monoclonal antibody attached to superparamagnetic iron impregated 4% agarose beads, with an average diameter of 50 µm. The M2 antibody is capable of binding to fusion proteins containing a FLAG peptide sequence at the N-terminus, Met-N-terminus, or C-terminus locations in mammalian, bacterial, and plant extracts.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Contenido relacionado
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Ver todo