17-10085
Kit de inmunoprecipitación de cromatina Magna ChIP® A/G
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads.
Sinónimos:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
- El protocolo rápido basado en microesferas magnéticas permite realizar la ChIP en tan solo 1 día
- La mezcla de microesferas de proteínas A+G permite realizar la ChIP utilizando una gama de anticuerpos más amplia que sólo A o G
- Incluye columnas de centrifugación para facilitar la purificación del ADN y hacerla más fiable; no más extracciones fenol-cloroformo
- Kit completo con todos los reactivos necesarios para obtener resultados fiables y reproducibles
- Compatible con los juegos de anticuerpos y cebadores validados por ChIPAb+
La inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) es una técnica importante que permite el análisis in vivo de interacciones de proteínas con ADN genómico. Cualquier proteína asociada a la cromatina o de unión al ADN puede analizarse con esta técnica, siempre que exista un buen anticuerpo frente a la proteína. Se pueden medir diferentes proteínas ubicadas en una región específica del genoma o la distribución genómica amplia de una proteína específica. Otra poderosa aplicación de esta técnica consiste en analizar los cambios en las modificaciones de las histonas que se correlacionan con procesos como la transcripción, la mitosis o la reparación del ADN.
Application
Epigenética y función nuclear
Packaging
Components
Tampón de dilución para ChIP
Tampón de lavado bajo en sal
Tampón de lavado con alto contenido salino
Tampón de lavado LiCl
Tampón TE
Tampón de lisis celular
Tampón de lisis nuclear
Tampón de elución en la ChIP (sin proteinasa K)
Proteinasa K
ARNasa A
X10 Glicina
x10 PBS
Combinación II de inhibidores de proteasas
Filtros de centrífuga
Tubos de recogida
Reactivo de unión A
Reactivo de lavado B
Reactivo de elución C
Physical form
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.