Key Documents
1.12310
Supelco
Silicon standard solution
traceable to SRM from NIST acidic, (NH₄)₂SiF₆ in H₂O 1000 mg/l Si Certipur®
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Si in H2O
technique(s)
ICP: suitable
pH
3.4 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
  • Particle size analysis for non-porous and mesoporous silica: Single-Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (SP-ICP-MS) is utilized to measure particle size and detect bound proteins on non-porous and mesoporous silica microspheres, highlighting its precision in assessing silicon-based carriers in biochemical applications (Miyashita et al., 2024).
  • Optimization of thermo-optic phase-shifters: The application of silicon standard solutions is crucial in optimizing double titanium nitride thermo-optic phase-shifter heaters using SOI technology, underscoring the importance of precise silicon calibration standards in semiconductor manufacturing (Krause and Malka, 2023).
Analysis Note
Concentration     β (Si): 990 - 1010 mg/l
Determination method: acidimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: ± 2 mg/l
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
La eficiencia de las plantas y los equipos industriales constituye una de las condiciones previas básicas para operaciones económicas sostenibles. La acumulación indeseable de depósitos, es decir, incrustaciones, en tuberías, calderas y turbinas, cuya causa principal son los silicatos, plantea un problema evitable. Una prueba rápida y sensible puede garantizar el control de esta amenaza.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
La eficiencia de las plantas y los equipos industriales constituye una de las condiciones previas básicas para operaciones económicas sostenibles. La acumulación indeseable de depósitos, es decir, incrustaciones, en tuberías, calderas y turbinas, cuya causa principal son los silicatos, plantea un problema evitable. Una prueba rápida y sensible puede garantizar el control de esta amenaza.
La eficiencia de las plantas y los equipos industriales constituye una de las condiciones previas básicas para operaciones económicas sostenibles. La acumulación indeseable de depósitos, es decir, incrustaciones, en tuberías, calderas y turbinas, cuya causa principal son los silicatos, plantea un problema evitable. Una prueba rápida y sensible puede garantizar el control de esta amenaza.
Ver todo
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.