1.09970
Ácido clorhídrico solution
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinónimos:
Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Productos recomendados
product name
Ácido clorhídrico solution, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Legal Information
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Determinación fotométrica con piridilazoresorcinol (PAR) tras extracción ácida
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
Determinación fotométrica con piridilazoresorcinol (PAR) tras extracción ácida
Determinación fotométrica con piridilazoresorcinol (PAR) tras extracción ácida