Merck
Patrones para ICP y AAS
Colección de artículos de laboratorio, entre ellos un par de botellas con etiquetas de olor naranja, un certificado e instrucciones o informaciones impresas, todo extendido, probablemente sobre una mesa. Los artículos parecen formar parte de un kit, posiblemente para una prueba química o médica.
Cualquier medición sólo es buena si lo es el patrón de referencia utilizado para calibrar el sistema. Cuando la precisión de su medición importa, es fundamental comenzar cada análisis con un vial nuevo de los patrones de calibración o de referencia certificados de la mayor calidad. Nuestras disoluciones patrón de materiales de referencia certificados de uno y varios elementos TraceCERT® y Certipur® para ICP y AAS se producen utilizando material de partida de la máxima pureza, que cumple las directrices ISO/IEC 17025 e ISO 17034. 
Los materiales de referencia para AAS e ICP son disoluciones listas para usar, certificadas y conformes al material de referencia patrón primario del NIST. Nuestra exhaustiva documentación contiene cálculos de incertidumbre adecuados en el certificado de análisis emitido de acuerdo con las directrices de la Guía ISO 31. 
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 400
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 400
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Disoluciones de CRM de un solo elemento para AAS e ICP
Ofrecemos una amplia gama de disoluciones patrón de referencia certificadas de un solo elemento en diversas concentraciones para aplicaciones AAS, ICP-OES e ICP-MS. En el certificado de análisis de los productos TraceCERT®, proporcionamos la densidad trazable al NIST, información sobre el proceso de certificación, mediciones de trazabilidad, comportamiento durante el almacenamiento, evaluación de la incertidumbre y trazas de impurezas medidas.
Disoluciones de CRM multielemento para ICP
Nuestras disoluciones multielemento de CRM TraceCERT® y Certipur® consisten en disoluciones de ajuste, mezclas de la tabla periódica, mezclas de elementos tóxicos, mezclas de calibración para ICP-MS y longitud de onda, y una mezcla para AAS con horno de grafito. También ofrecemos varias mezclas de grupo de elementos, entre ellos metales alcalinos y alcalinotérreos, metales tierras raras, metaloides y elementos no metálicos, y metales de transición y postransición.
Disoluciones concentradas de un solo elemento Titrisol®
Ofrecemos muchos patrones de elemento único para AAS como concentrados Titrisol® fáciles de usar . Sólo tiene que diluir el concentrado para producir la disolución patrón deseada. Los concentrados Titrisol® son trazables al material de referencia patrón del NIST y tienen un tiempo de caducidad mínimo de cinco años.
Mezclas de CRM TraceCERT® según las directrices ICH Q3D
También ofrecemos diferentes mezclas de impurezas elementales inorgánicas como mezclas estándar de CRM con relaciones de elementos que corresponden a las concentraciones de administración por vía oral, parenteral e inhalatoria según las directrices de ICH Q3D.
Mezclas de CRM TraceCERT® para análisis de cannabis
A través del suelo y ciertos fertilizantes, pueden acumularse trazas de metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio y plomo en la planta de cannabis. Nuestras mezclas de materiales de referencia certificados de metales pesados están adaptadas a las normativas específicas de Estados Unidos sobre cannabis y en concentraciones que se ajustan a los requisitos normativos.
Disoluciones patrón personalizadas
Además de nuestro catálogo, también ofrecemos patrones multicomponentes personalizados a través de nuestra plataforma virtual de patrones inorgánicos personalizados. Todas las mezclas de disoluciones se producen bajo la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034, y vienen con un certificado de análisis detallado y un informe de certificación.