Key Documents
8.22184
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for synthesis
Sinónimos:
Montanox 20, Polisorbato 20, Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
500-018-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mol wt
~1228
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
transition temp
flash point 275 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tween®-20 es un tensioactivo no iónico de polisorbato. Consta de tres unidades químicas:
  • cadenas de ésteres alifáticos que obstaculizan las interacciones inespecíficas de las biomoléculas
  • cadena alifática que puede adsorberse de forma no covalente en una superficie hidrófoba
  • grupos hidroxilo terminales hidrófilos, que pueden modificarse químicamente para posibles aplicaciones.
Application
Tween®-20 puede utilizarse como un agente director de estructura en la preparación de películas de óxido mesoporosas debido a su capacidad para promover las propiedades texturales de las películas, como la cristalinidad controlable, la morfología de la película, la estructura de poro diseñada a medida, la elevada superficie específica (BET) y el grosor controlado de la película. También se utiliza en la síntesis de compuestos AuNPs/TWEEN/GO, donde Tween®-20 actúa como reductor e inmovilizador de AuNPs (nanopartículas de Au), así como un estabilizador para el GO (óxido de grafeno).
Tween®-20 también puede utilizarse como emulsionante, solubilizante y humectante en una variedad de formulaciones líquidas.
Detergente no iónico
Analysis Note
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 1,095 - 1,105
Valor hidroxilo: 96 - 108
Valor de saponificación: 40 - 50
Identidad (IR): pasa la prueba
Debido a su intervalo de fusión específico el producto puede ser sólido, líquido, una masa fundida solidificada o una masa fundida sobreenfriada.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Development and evaluation of solid self nano-emulsifying formulation of rosuvastatin calcium for improved bioavailability
Kulkarni NS, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(4), 575-582 (2015)
Mass transport phenomena in oil-in-water emulsions containing surfactant micelles: Ostwald ripening
Weiss J, et al.
Langmuir, 16(17), 6833-6838 (2000)
Hierarchical macro-mesoporous structures in the system TiO2-Al2O3, obtained by hydrothermal synthesis using Tween-20 as a directing agent
Garcia-Benjume ML, et al.
Materials Characterization, 60(12), 1482-1488 (2009)
Synthesis, characterization and electrochemical properties of mesoporous zirconia nanomaterials prepared by self-assembling sol-gel method with Tween 20 as a template
Chen Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 170(2-3), 518-524 (2011)
Relationships between the hydrophilic-lipophilic balance values of pharmaceutical excipients and their multidrug resistance modulating effect in Caco-2 cells and rat intestines
Lo Yu-li
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 90(1), 37-48 (2003)