Merck
Reactivos para valoración
La imagen muestra una botella blanca de disolución líquida Titripac junto a su embalaje. La botella tiene un tapón negro y está parcialmente envuelta con una etiqueta que contiene texto y el logotipo de la marca. El embalaje es blanco con detalles verdes y muestra, entre otra información, el nombre del producto, instrucciones de uso y un código QR. La botella y la caja están colocadas contra un fondo liso y de color claro. La caja tiene un asa recortada para facilitar su transporte.
La valoración o volumetría es una técnica analítica cuantitativa utilizada para determinar la concentración exacta de un compuesto desconocido o la pureza de una sustancia. Análisis sofisticados y precisos requieren disoluciones volumétricas producidas y ajustadas con precisión. Nuestra amplia cartera de disoluciones volumétricas en diferentes concentraciones y embalajes tiene una solución para cada aplicación. En especial nuestras disoluciones volumétricas Titripur® son la norma de calidad para valoración, están listas para usar y son analizadas en nuestro laboratorio de calibración acreditado con la norma ISO/IEC 17025. 
Ver productos destacados:
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 188
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 188
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Disoluciones volumétricas Titripur®
Nuestros productos Titripur® incluyen disoluciones volumétricas listas para usar para obtener resultados de valoración precisos y fiables. Todas las disoluciones Titripur® están certificadas como materiales de referencia primarios del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) y son analizadas por nuestro laboratorio acreditado con la norma ISO/IEC 17025. El Laboratorio de Control de Calidad de Merck KGaA, en Darmstadt, Alemania está acreditado por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle- Servicio de Acreditación Alemán) como laboratorio de calibración D-K-15185-01-00 según la DIN EN ISO/IEC 17025. Nuestra cartera de productos Titripur® también ofrece una gama de disoluciones que se producen y analizan de acuerdo con el capítulo de reactivos de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos para el análisis de productos farmacéuticos y de materias primas.
Envase Titripac® para disoluciones volumétricas
El sistema Titripac® es un innovador sistema de envasado para nuestras disoluciones volumétricas Titripur® listas para usar. El envase Titripac® herméticamente sellado evita la contaminación de la disolución causada por el aire, el dióxido de carbono o los microorganismos tanto durante el almacenamiento como durante su uso. Con su grifo integrado, las disoluciones pueden extraerse y conectarse directamente a un valorador utilizando un adaptador. Es ecológico y permite reducir los residuos del embalaje; el cartón puede reciclarse con el papel y el revestimiento interno puede plegarse fácilmente y desecharse por separado.
Concentrados volumétricos Titrisol®
Los concentrados Titrisol® proporcionan flexibilidad para producir diferentes concentraciones de disolución, lo que permite a los usuarios diluir hasta la concentración de valorante requerida.
SmartChemicals para valoración digitalizada
Supelco® SmartTitrants y Supelco® SmartStandards proporcionan una transferencia de datos instantánea y fluida a través de etiquetas RFID. Esta tecnología de valoración inteligente almacena los datos relevantes de los certificados en la etiqueta RFID integrada en las etiquetas de nuestras disoluciones volumétricas Titripur®, los patrones volumétricos CertiPUR® y los valorantes y patrones de Karl Fischer Aquastar®. Un simple toque en la etiqueta de nuestro SmartChemicals permite transferir el nombre del producto, la referencia del producto, el número de lote, la concentración, la fecha de lanzamiento, la vida útil y la fecha de apertura inicial.
Recursos de productos relacionados
Seminarios virtuales relacionados
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
Tips & Tricks to Improve Your Titration Process
Conozca qué parámetros podrían influir en su proceso de valoración y cómo mejorar su secuencia de trabajo diaria. También obtendrá información sobre nuestra última innovación de transferencia de datos fluida.
Ilustración digital de un ordenador portátil que muestra una figura humana estilizada junto a un rectángulo rosa, todo ello sobre un fondo amarillo.
Volumetric Titration: A Step-by-Step Guide to Correct Results
En este seminario virtual de expertos, exploramos los conceptos básicos de la valoración volumétrica y presentamos consejos y recomendaciones que le ayudarán a asegurarse de que los resultados de la valoración sean siempre precisos y reproducibles.