Key Documents
1.05744
Supelco
Placas de PLC, gel de sílice 60 F₂₅₄, 0,5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinónimos:
Placas para PLC de gel de silicona de alta eficiencia 60
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 20 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
0.5 mm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
20 placas de vidrio de 20 x 20 cm
Las placas de PLC permiten a los usuarios separar muestras de tamaño muy variable, – desde gramos hasta miligramos. Disponibles con indicador de fluorescencia o sin él, las placas de PLC tienen un grosor de 0,5 mm También se utiliza nuestra misma tecnología probada de aglutinante de sílice que en las placas de TLC analítica. Para aislar la sustancia por extracción, basta con que los usuarios raspen el punto de la capa.
Application
  • Un método de HPTLC ecológico y rentable para la cuantificación de medicamentos antivíricos para la COVID-19 y medicamentos coadministrados en plasma humano enriquecido: se desarrolló un método de cromatografía en capa fina de alto rendimiento sostenible para analizar medicamentos antivíricos para la COVID-19 junto con otros medicamentos en muestras de plasma humano, demostrando el uso efectivo de placas de gel de sílice 60 F254 para aplicaciones clínicas (Ghozzy et al., 2024).
  • Estabilidad que indica el desarrollo y la validación del método de cromatografía en capa fina de alto rendimiento para la determinación cuantitativa del clorhidrato de tetraciclina en el principio activo (API) y sus formas de administración: se valida un método robusto de HPTLC utilizando placas de gel de sílice 60 F254 para determinar las concentraciones de clorhidrato de tetraciclina en presentaciones farmacéuticas, contribuyendo a la estabilidad del fármaco y el control de calidad (Gashaw et al., 2024).
  • Método robusto de cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC) para la evaluación de la estabilidad y la cuantificación simultánea de epigalocatequina-3-galato y ácido rosmarínico en nanopartículas lipídicas y matrices biológicas: se comenta una técnica fiable de HPTLC para el análisis de muestras biológicas complejas y nanopartículas lipídicas, destacando la versatilidad de las placas de gel de sílice 60 F254 para la investigación en nanomedicina (Koli et al., 2024).
  • Desarrollo y validación de un método de cromatografía en capa fina de gran eficacia para la determinación simultánea de combinaciones de amoxicilina y ácido clavulánico en comprimidos como presentación farmacéutica: se introduce un método de HPTLC validado para detectar simultáneamente amoxicilina y ácido clavulánico en comprimidos, utilizando placas de gel de sílice 60 F254 para análisis farmacéuticos (Asres et al., 2023).
  • Análisis simultáneo de levamisol con triclabendazol en productos farmacéuticos mediante el desarrollo de técnicas cromatográficas TLC y HPLC-PDA y su evaluación sostenible utilizando métodos GAPI y AGREE: se proporciona un método analítico utilizando placas de gel de sílice 60 F254 para analizar levamisol y triclabendazol, evaluando el impacto ambiental de las técnicas cromatográficas empleadas (Attia et al., 2023).
Linkage
Sustituye a: 5744-7; 5744
Analysis Note
Grosor de la capa: 360 - 530 µm
Desviación del grosor de la capa por placa: ≤ 80 µm
Pruebas cromatográficas:
prueba de color
Valores del hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
17 - 23
- Ceres negro G, prueba del color, lipófilo: 40 - 46
- Ceres violeta brn, prueba del color, lipófilo 58- 65
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluyente: tolueno (humedad rel. del 45 %)
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.