Key Documents
Z265829
Supelco
Placas para TLC preparativa
Silica gel
Sinónimos:
Placas para cromatografía de capa fina preparativa
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
Analtech 02013
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
layer thickness
1,000 μm
particle size
20-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
General description
Se utiliza para separaciones analíticas de mayores cantidades de materiales. Los materiales que van a separarse suelen aplicarse como rayas largas, desarrollarse y recuperarse mediante raspado del adsorbente de la placa y eluyendo con un disolvente fuerte.