Documentos clave
1.05747
Supelco
Placas para TLC, Gel de sílice 60 RP-2 F₂₅₄ (silanizado) 25 placas de vidrio 20 x 20 cm
glass support, fluorometric, pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinónimos:
Placas de TLC de gel de sílice RP-2 silanizadas
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
250 μm
placa L × An
20 cm × 20 cm
tamaño de partícula
9.5-11.5 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
método de detección
fluorometric (flourescent indicator F254)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Las placas modificadas para fase inversa (RP) sirven para dos propósitos: actúan como un método piloto para la HPLC y permiten elegir varios sistemas de disolvente para separaciones especiales. Nuestras capas de sílice modificadas para RP son idóneas para muchas separaciones que la sílice no modificada no puede superar. En estas capas se utilizan sistemas de disolventes acuosos para separar sustancias extremadamente apolares y analizar sustancias polares concretas que pueden adaptarse a la cromatografía de par iónico. Y todavía mejor, las capas de sílice modificada para RP dependen menos de la humedad atmosférica. A diferencia de la sílice no modificada, las fases RP no exhiben actividad catalítica. Esto hace de ellas las placas de elección para sustancias inestables que tienden a experimentar degradación oxidativa.
Placas de cristal para TLC, gel de sílice modifica RP-2 recubierto con el indicador fluorescente F254. Las placas para TLC de gel de sílice modificado RP-2 se presentan en cantidades de 25 placas de un tamaño de 20 x 20 cm para aplicaciones de cromatografía en capa fina.
Ligadura / enlace
Sustituye a: 5747-7; 5747
Nota de análisis
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 9,5 µm - 11,5 µm
Grosor de capa: 190 - 250 µm Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 40 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba del colesterol
valores del hRf - colesterol, prueba del colesterol: 80- 90
B) Prueba de esteroides - metiltestosterona,
prueba de esteroides: 35 - 44 - Reichstein S,
prueba de esteroides: 46- 54 - hidrocortisona,
prueba de esteroides: 53 - 61
Valor típico determinado en una placa activada (120°C, 15 min)
Eluyente a) acetona/agua (95/5 v/v)
Eluyente b) acetona/ agua (60/40 v/v)
Visite la Librería de documentos
Artículos
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.