Documentos clave
Z513059
Supelco
Placas para TLC preparativa
Silica gel
Sinónimos:
Preparative Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NB.21
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Analtech 02015
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
20 cm × 20 cm
capa grosor
2,000 μm
tamaño de partícula
20-40 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Descripción general
Se utiliza para separaciones analíticas de mayores cantidades de materiales. Los materiales que van a separarse suelen aplicarse como rayas largas, desarrollarse y recuperarse mediante raspado del adsorbente de la placa y eluyendo con un disolvente fuerte.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)