Key Documents
1.09081
Supelco
Nitrato de plata solution
c(AgNO3)= 0.1 mol/L (1N), reag. Ph Eur, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Nitrato de plata solution, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
c(AgNO₃) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur® React. Ph Eur,React. USP
Application
  • Vesículas poliméricas antibacterianas: se desarrolló un nuevo método para la fabricación in situ de vesículas poliméricas decoradas con nanopartículas de plata utilizando nitrato de plata, indicando propiedades antibacterianas significativas adecuadas para diversas aplicaciones biomédicas (Zhang et al., 2024).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Linkage
Sustituye a: EM3214-1; EM3214
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,0995 - 0,1005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (cloruro de potasio SRM 999 del NIST) mediante el patrón volumétrico cloruro de potasio (referencia 1.02406), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Ver todo