Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
07-627
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H2A.X
serum, Upstate®
Sinónimos:
H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H2AC21(317772)
Descripción general
La histona H2AX (UniProt: P16104; también conocida como H2a/x, Histona H2A.X) está codificada por el gen H2AFX (también conocido como H2AX) (ID del gen: 3014) en humanos. Las histonas son proteínas nucleares básicas muy conservadas que son responsables de la estructura del nucleosoma de la cromatina en los eucariotas. Desempeñan un papel central en la regulación de la transcripción, la reparación del ADN, la replicación del ADN y la estabilidad cromosómica. La accesibilidad al ADN se regula a través de un complejo conjunto de modificaciones postraduccionales de las histonas, también denominado código de histonas, y remodelación de nucleosomas. Dos moléculas de cada una de las cuatro histonas centrales (H2A, H2B, H3 y H4) forman un octámero, alrededor del cual se enrolla el ADN en unidades repetidas, denominadas nucleosomas, lo que limita la accesibilidad al ADN de la maquinaria celular que requiere ADN como plantilla. La histona H2A.X es una variante miembro de la familia de histonas H2A que se distingue de otras histonas H2A por una secuencia carboxi-terminal única. Esta cola C-terminal se fosforila tras la rotura de la doble hélice del ADN después de irradiación o apoptosis. Esta secuencia única está muy conservada a lo largo de la evolución de los eucariotas y es rápidamente fosforilada por ATM o ATR en respuesta a las roturas de la doble hebra del ADN. La fosforilación de la H2A.X es importante para la formación de un complejo de reparación estable en el sitio de daño del ADN.
Especificidad
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la histona H2AX en células humanas. Se dirige a un epítopo con 15 aminoácidos de la región C-terminal.
Inmunógeno
Péptido sintético (CSATVGPKAPSGGKKA) conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 121-135 de la histona H2A.X humana, con una cisteína N-terminal añadida para conjugación. La secuencia de inmunización tiene 13/15 aminoácidos idénticos en ratón.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la histona H2A.X en cortes de páncreas y colon humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la histona H2A.X en proteína recombinante H2A y H2A.X.
El anticuerpo anti-histona H2A.X, nº de ref. 07-627, es un anticuerpo policlonal de conejo muy específico que se dirige a la histona H2A.X y se ha probado para utilizar en inmunohistoquímica (parafina) y Western Blotting.
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células Jurkat.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la histona H2A.X en lisado de células Jurkat.
Descripción de destino
~15 kDa ; 15,15 kDa calculados.
Forma física
Antisuero de conejo que contiene azida sódica al 0,05 % y un 30 % de glicerol. Líquido a -20°C.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
H2AX chromatin structures and their response to DNA damage revealed by 4Pi microscopy.
Bewersdorf, J; Bennett, BT; Knight, KL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Telomerase inhibitor Imetelstat (GRN163L) limits the lifespan of human pancreatic cancer cells.
Burchett, KM; Yan, Y; Ouellette, MM
Testing null
Identification of functionally relevant histidine residues in the apoptotic nuclease CAD.
G Meiss,S R Scholz,C Korn,O Gimadutdinow,A Pingoud
Nucleic Acids Research null
Mitochondrial reactive oxygen species trigger hypoxia-inducible factor-dependent extension of the replicative life span during hypoxia.
Bell, EL; Klimova, TA; Eisenbart, J; Schumacker, PT; Chandel, NS
Molecular and cellular biology null
Zhijun Qiu et al.
Scientific reports, 7, 43156-43156 (2017-02-23)
Gross chromosomal rearrangements (GCRs), including translocations, inversions amplifications, and deletions, can be causal events leading to malignant transformation. GCRs are thought to be triggered by DNA double strand breaks (DSBs), which in turn can be spontaneous or induced by external