Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
06-599
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H3
from rabbit
Sinónimos:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (not specified)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. La acetilación de la histona H3 se produce en varias posiciones diferentes de la lisina en la cola de la histona y es realizada por una familia de enzimas conocidas como histona acetil transferasas (HAT). La acetilación de la lisina 14 se observa comúnmente en genes que están siendo transcritos activamente en ARN.
Specificity
Reconoce la histona H3 acetilada en el N-terminal.
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies debido a la similitud de la secuencia.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal que corresponde a la histona H3 acetilada humana en el N-terminal.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo de este anticuerpo detectó la histona H3 acetilada en células NIH/3T3 y A431.
Inmunoprecipitación de cromatina: se ha demostrado que este anticuerpo funciona para la chIP usando cromatina extraída de HeLa y 5 mg de este anticuerpo.
ChIP-Seq: se ha demostrado que este anticuerpo funciona para la ChIP-Seq en Kanai, A., et. Al (2011). DNA Research 18:379-392.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de la acetil-histona H3 con el anticuerpo anti-acetil-histona H3 (anticuerpo policlonal de conejo), que se ha demostrado que funciona en WB, ICC, ChIP, ChIP-sec.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia (WB) en extracto ácido de HeLa, células HeLa tratadas con butirato de sodio e histona H3 recombinante.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,05 µg/ml de este anticuerpo detectaron la histona H3 en 10 µg de extracto ácido de HeLa, células HeLa tratadas con butirato de sodio e histona H3 recombinante.
Target description
~17 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de células HeLa, células HeLa tratadas con butirato de sodio e histona H3 recombinante
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Deletion of the major GATA1 enhancer HS 1 does not affect eosinophil GATA1 expression and eosinophil differentiation.
Guyot, B; Valverde-Garduno, V; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Differences in stability of repressor complexes at promoters underlie distinct roles for Rb family members.
Young, AP; Longmore, GD
Oncogene null
Histone sumoylation is associated with transcriptional repression.
Shiio, Y; Eisenman, RN
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
D Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(7), 3826-3831 (2001-03-29)
Recent evidence suggests that the Myc and Mad1 proteins are implicated in the regulation of the gene encoding the human telomerase reverse transcriptase (hTERT), the catalytic subunit of telomerase. We have analyzed the in vivo interaction between endogenous c-Myc and
C Bouchard et al.
Genes & development, 15(16), 2042-2047 (2001-08-21)
Myc oncoproteins promote cell cycle progression in part through the transcriptional up-regulation of the cyclin D2 gene. We now show that Myc is bound to the cyclin D2 promoter in vivo. Binding of Myc induces cyclin D2 expression and histone