06-755
Anticuerpo anti-histona H3
0.5 mg/mL, Upstate®
Sinónimos:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis de inmunoprecipitación: 10 µg de un lote representativo provocó la inmunoprecipitación de la histona H3 de 500 µg de extracto de ácido de células HeLa. La muestra inmunoprecipitada se sometió luego a Western Blotting utilizando 0,5 µg/ml del mismo anticuerpo.
Inmunoprecipitación de la cromatina: un lote representativo de un laboratorio independiente provocó la inmunoprecipitación de la histona H3 de cromatina vegetal (Ng, D. W., et al (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Epigenética y función nuclear
Histonas
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la histona H3 en 10 µg de extracto ácido de HeLa.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Extracto ácido de HeLa
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c