06-866
Anticuerpo anti-acetil-histona H4
serum, Upstate®
Sinónimos:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Productos recomendados
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Categorías relacionadas
General description
Specificity
Immunogen
Application
Epigenética y función nuclear
5-10 μl de este lote de cromatina inmunoprecipitada transcripcionalmente activa que contiene histona H4 acetilada de 2 X 106 células HeLa estimuladas en suero.
Histonas
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:2000 de este lote detectó la histona H4 acetilada en proteínas extraídas con ácido de células HeLa tratadas con butirato de sodio 5 mM. Se utilizó el butirato de sodio, un inhibidor de las desacetilasas, para mejorar la detección de la histona H4 acetilada.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Dividir en partes alícuotas para evitar la congelación y descongelación repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Células Jurkat tratadas con TSA. Para un control negativo, realice una inmunoprecipitación sin anticuerpos incubando la fracción sobrenadante con 60μl de ADN de esperma de salmón/proteína A agarosa al 50 % pasta. Deben prepararse muestras de ADN transcripcionalmente inactivadas como controles para PCR.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1