Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
05-499
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H3, clon 6.6.2
clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
H3 histone, family 3A
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6.6.2, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human, plant
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Este anticuerpo monoclonal se generó utilizando un péptido no modificado que corresponde a los 20 aminoácidos primeros de la histona H3 y es específico de un epítopo no modificado en esa región.
Specificity
Esta secuencia peptídica es idéntica en una amplia gama de especies animales y vegetales.
Este anticuerpo reconoce, y es específico de, la histona H3, PM 17 kDa.
Immunogen
Epítopo: aminoácidos 1-20
Péptido conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 1-20 [ARTKQTARKSTGKAPRKQLC] de la histona H3 humana. Clon 6.6.2.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-histona H3, clon 6.6.2, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de la histona H3, también conocida como la familia 3A de las histonas H3, y ha sido validado en WB.
Subcategoría investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia western en lisados extraídos con ácido de células HeLa.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
0,5-2 µg/ml de este lote detectaron la histona H3 en lisados extraídos con ácido de células HeLa.
Target description
17 kDa
Physical form
Cromatografía en proteínas G
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene tampón de conservación al 70 % Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M con azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20ºC. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20ºC puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Extracto de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Glycosylation and sialylation of macrophage-derived human apolipoprotein E analyzed by SDS-PAGE and mass spectrometry: evidence for a novel site of glycosylation on Ser290.
Lee Y, Kockx M, Raftery MJ, Jessup W, Griffith R, Kritharides L
Molecular and Cellular Proteomics null
Purification and characterization of C-terminal truncated forms of histone H2A in monocytic THP-1 cells.
Jiro Minami, Koji Takada, Katsuhiko Aoki, Yohta Shimada, Yutaka Okawa, Noriko Usui, Kiyoshi Ohkawa
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null