Key Documents
05-928
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H3, CT, pan, clon A3S, monoclonal de conejo
clone A3S, Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
H3, Histone H3, H3 histone, family 3A
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A3S, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
Specificity
Reconoce la histona H3, Pm 17 kDa
Se prevé una amplia reactividad cruzada de especies debido a la homología de la secuencia.
Immunogen
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde al C-terminal de la histona H3 humana.
Application
Inmunoprecipitación de la cromatina:
2 μl de este anticuerpo causó la inmunoprecipitación de la cromatina asociada a la histona H3 de un lisado de levadura natural.
Utilice el anticuerpo anti-histona H3, CT, pan, clon A3S (anticuerpo monoclonal de conejo) validado en ChIP, WB para detectar la histona H3.
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot):
Una dilución 1:2 000-1:20 000 de este lote detectó la histona H3 de una manera independiente de la modificación en proteínas extraídas con ácido de células HeLa tratadas con butirato de sodio, colcemid o sin tratar.
Target description
17 kDa
Physical form
IgG monoclonal de conejo purificada en tampón que contiene tampón fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica al 0,07 % y glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: La variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Proteínas extraídas con ácido de las células HeLa, extractos nucleares HeLa o células HeLa extraídas con ácido tratadas con butirato de sodio.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Soraya Bravo et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 21(7), 1403-1412 (2013-05-29)
Cancer development involves changes driven by the epigenetic machinery, including nucleosome positioning. Recently, the concept that adenoviral replication may be driven by tumor specific promoters (TSPs) gained support, and several conditionally replicative adenoviruses (CRAd) exhibited therapeutic efficacy in clinical trials.
Vijay S Thakur et al.
Carcinogenesis, 33(2), 377-384 (2011-11-25)
Green tea polyphenols (GTPs) reactivate epigenetically silenced genes in cancer cells and trigger cell cycle arrest and apoptosis; however, the mechanisms whereby these effects occur are not well understood. We investigated the molecular mechanisms underlying the antiproliferative effects of GTP
Renata Picciani et al.
Molecular vision, 14, 871-877 (2008-05-21)
We present a novel and simple enrichment strategy to capture trabecular meshwork (TM) protease proteome. The method relies on fractionation of TM tissue into cytosolic and nuclear extracts and subsequent affinity enrichment of proteases on peptide inhibitors. A large repertoire
Epichromatin is conserved in Toxoplasma gondii and labels the exterior parasite chromatin throughout the cell cycle.
Vanagas, L; Dalmasso, MC; Dubremetz, JF; Portiansky, EL; Olins, DE; Angel, SO
Parasitoloty null
Claudio D'Addario et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(3), 1069-1075 (2010-11-26)
Ethanol alters neural activity through interaction with multiple neurotransmitters and neuromodulators. The endogenous opioid system seems to play a key role, since the opioid receptor antagonist naltrexone (ReVia®) attenuates craving for alcohol. We recently reported that ethanol and acetaldehyde, the