Key Documents
MRCPRT010
Millipore
Filtros para centrífuga Microcon®
NMWCO 10 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Sinónimos:
Centrifuge concentrator
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
holdup volume> 10 μL
manufacturer/tradename
Microcon®
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
diam.
12.3 mm
filtration area
0.32 cm2
pore size
10 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Concentran y desalan de manera sencilla y eficiente disoluciones de cualquier macromolécula utilizando cualquier centrífuga que pueda aceptar tubos de 1,5 ml. Con la membrana de baja adsorción Ultracel, los filtros Microcon ofrecen:
•Recuperaciones típicas superiores al 95%, incluso para disoluciones diluidas
•Espín inverso para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas
•Cómoda conservación de la muestra filtrada o concentrada en tubos de microcentrífuga convencionales
•Factores de concentración de hasta 100X
Características:
•Elevada recuperación de volúmenes pequeños con espín inverso (factor de concentración inferior a 20X)
•Membrana Ultracel de baja adsorción
•Rápido procesamiento
Código del filtro: Celulosa regenerada de baja adsorción PL, Ultracel®
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Application
Este filtro de centrífuga de 0,5 ml permite la concentración de biomoléculas con una membrana con un NMWL de 10 kDa. Los filtros de centrífuga Micron son ideales para la concentración y desalación de ADN y proteínas.
Features and Benefits
Volumen final mínimo del concentrado: 50 µl
Linkage
Sustituye a: 42407
Physical form
Código de colores: Verde
Legal Information
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lilly Toker et al.
Chemico-biological interactions, 319, 109007-109007 (2020-02-23)
Acetylcholinesterase (AChE) terminates cholinergic neurotransmission by hydrolyzing acetylcholine. The collagen-tailed AChE tetramer is a product of 2 genes, ACHE and ColQ. The AChE tetramer consists of 4 identical AChE subunits and one polyproline-rich peptide, whose function is to hold the
Ruth Fair-Mäkelä et al.
Mucosal immunology, 13(2), 245-256 (2019-11-28)
All leukocytes can get entrance into the draining lymph nodes via the afferent lymphatics but only lymphoid cells can leave the nodes. The molecular mechanisms behind this phenomenon have remained unknown. We employed genome wide microarray analyses of the subcapsular
Yaowei Liu et al.
Food chemistry, 314, 126177-126177 (2020-01-20)
This study mainly investigated changes in milk serum proteins by simulating the industrial processing of whole milk powder using a label-free proteomic approach. A total of 391 proteins were identified, 89 of which were quantified in all groups. Compared with
Gulzhan Trimova et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 24-24 (2020-02-14)
14-3-3η is an intracellular protein also detected in the serum and synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis (RA). It is closely related to disease activity and anti-cyclic citrullinated peptide antibody levels. However, the main source of 14-3-3η and the
Anthony O Beas et al.
Nature communications, 11(1), 2790-2790 (2020-06-05)
Age-dependent changes in metabolism can manifest as cellular lipid accumulation, but how this accumulation is regulated or impacts longevity is poorly understood. We find that Saccharomyces cerevisiae accumulate lipid droplets (LDs) during aging. We also find that over-expressing BNA2, the
Contenido relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.