Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
05-831-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antiamiloide beta (ABeta) x-42, clon 12F4
clone 12F4, from mouse
Sinónimos:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
12F4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Uno de los pasos más importantes e iniciales que causa la pérdida de memoria y cognición en la enfermedad de Alzheimer (EA) implica la escisión proteolítica de la proteína precursora amiloide (APP, cromosoma 21) que libera péptidos cortos de 40, 42 y 43 aminoácidos (beta amiloide 1-40, 1-42 y 1-43). La polimerización de la beta-amiloide y el posterior depósito neuronal (amiloide) induce la degeneración de las neuronas involucradas en la memoria y la cognición.
Specificity
Este anticuerpo detecta la beta amiloide (ABeta) x-42, pero no muestra reacción cruzada con la beta amiloide (ABeta) x-40 ni con la beta amiloide (Abeta) x-43.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la beta amiloide humana (ABeta) x-42.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la beta amiloide (ABeta) x-42 en el tejido de la protuberancia y el mesencéfalo humanos.
Análisis mediante ELISA: un lote representativo detectó la beta amiloide (ABeta) x-42, pero demuestra una pérdida de señal contra la beta amiloide (ABeta) x-42.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la beta amiloide (ABeta) x-42, pero demostró una pérdida de señal contra x-40 y no x-43 en WB (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
El anti-beta amiloide (ABeta) x-42, clon 12F4, es un anticuerpo dirigido contra la proteína beta amiloide (ABeta) x-42, validado para utilizar en IHC y ELISA.
Quality
Evaluada mediante inmunohistoquímica en tejido cerebral humano con enfermedad de Alzheimer.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó la beta amiloide (Abeta) x-42 en tejido cerebral humano con enfermedad de Alzheimer.
Target description
4 kDa calculados
Linkage
Sustituye a: 05-831
Physical form
Presentación: Purificada
Analysis Note
Control
Tejido cerebral humano con Alzheimer
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mariah Beaver et al.
Epigenetics, 1-22 (2021-08-10)
Disruption of histone acetylation-mediated gene control is a critical step in Alzheimer's Disease (AD), yet chromatin analysis of antagonistic histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) causing these alterations remains uncharacterized. We report the first Tip60 HAT versus HDAC2 chromatin
Yasuhisa Ano et al.
Aging, 11(10), 2949-2967 (2019-05-24)
The rapid growth in aging populations has made prevention of age-related memory decline and dementia a high priority. Several epidemiological and clinical studies have concluded that fermented dairy products can help prevent cognitive decline; furthermore, intake of Camembert cheese prevents
Haolin Zhang et al.
Molecular and cellular neurosciences, 109, 103570-103570 (2020-11-08)
Alzheimer's disease (AD) is an age-related neurodegenerative disorder hallmarked by amyloid-β (Aβ) plaque accumulation, neuronal cell death, and cognitive deficits that worsen during disease progression. Histone acetylation dysregulation, caused by an imbalance between reduced histone acetyltransferases (HAT) Tip60 and increased
Raul O Freitas et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Alzheimer's disease (AD) accounts for about 70% of neurodegenerative diseases and is a cause of cognitive decline and death for one-third of seniors. AD is currently underdiagnosed, and it cannot be effectively prevented. Aggregation of amyloid-β (Aβ) proteins has been
Song Cao et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 10-10 (2021-01-08)
The role of microglia in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis is becoming increasingly important, as activation of these cell types likely contributes to both pathological and protective processes associated with all phases of the disease. During early AD pathogenesis, one of