W399809
2-Metil-1-butanol
≥99%, FG
Sinónimos:
2- Metilbutano-1-ol, 2-metilbutanol, alcohol 2-metilbutilo
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
vapor density
3 (vs air)
assay
≥99%
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
alcohol; whiskey; wine-like
SMILES string
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
<li><strong>Estudio comparativo de dos contaminantes volátiles microbianos de interior, el 2-metil-1-butanol y el 3-metil-1-butanol, en el crecimiento y el sistema antioxidante de plántulas de arroz (Oryza sativa)</strong>: en este artículo se evalúa el impacto del 2-metil-1-butanol y su isómero estructural en las respuestas de crecimiento y estrés de las plántulas de arroz, ofreciendo una visión de los efectos medioambientales y biológicos de estos compuestos (Nguyen DK et al., 2024).</li>
</ul>
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
108.5 °F - closed cup
flash_point_c
42.5 °C - closed cup