309435
3-Methyl-1-butanol
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
644 °F
lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?